Learn More
IKA™ CAL-O-500 Silikonöl
Zertifiziertes Standard-Silikonöl, mit dem Sie die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüfen können.
Marke: IKA™ 0025000435
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inklusive Zertifikat
- Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
Spezifikation
Standard-Silikonöl | |
Gültigkeitszeitraum:12 Monate | |
500 mL |
500 cSt Dynamic | |
25 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ CAL-O-500 Silikonöl > Arbeitsvolumen: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur