Learn More
Caframo™ Propeller und Welle
GREENER_CHOICE
Schrägblattpropeller und -welle zur Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührern. Dieser Axialströmungs-Rührer ist für die schnelle, langsame bis mittelviskose Mischung geeignet.
Marke:  Caframo™ A166
Product Code. 15244926
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 11-07-2025
Add to basket
Requires : Schaft (161 nur Modell A)
Description
Description
  • Elektropolierter Edelstahl 316L
  • Für hohe Pumpenleistung von oben nach unten (axial) bei niedrigen Scherkräften und hoher Gaszufuhr
  • Zum Vortexen von 5 Gallonen Wasser bei 3600 U/min
  • Hohe Drehzahl: Mischen niedrig- bis mittelviskoser Medien mit axialem Strömungsprofil.
Order Info
Stablänge 16 in. (400 mm), Durchmesser 5/16 in. (8 mm). Propeller mit 2 1/4 in. (58 mm) Durchmesser.
Specifications
Specifications
2,5 in.
64 mm
16 in.
Gehäuse A166
181 g
0,4 lb.
0,3125 in.
8 mm
400 mm
Schrägblattrührer
Elektropolierter Edelstahl (316L)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Caframo™ Propeller und Welle > Propeller und Welle; Blattdurchmesser: 64 mm (2,5 in.); Wellenlänge: 400 mm (16 in.)