Learn More
Coffein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364569
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Coffein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364569
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11364569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10431.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
This material is traded for research purposes ONLY. Thermo Fisher does NOT certify this material as suitable for pharmaceutical, cosmetic, veterinary or food use. Caffeine has inhibitory action against lung and colon tumorigenses and virus induction.Caffeine is used to treat and prevent bronchopulmonary dysplasia in premature infants. It is also used for the treatment of apnea of prematurity and orthostatic hypotension. It is widely used as an additive in food, cosmetics, pharmaceuticals and beverages. It confers a protective effect against some diseases including Parkinson's disease and certain types of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Pyrrol, Tetrahydrofuran+Wassergemisch und Ethylacetat. Schwer löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-08-2
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00005758
InChI-Schlüssel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Dichte 1.23
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
UN-Nummer UN1544
Beilstein 17705
Merck Index 14,1636
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyrrole,tetrahydrofuran+water mixture and ethyl acetate; Slightly soluble in water and ethanol.
IUPAC-Name 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Coffein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >