Learn More
Cadmiumdraht, 0.64 mm (0.025 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11380639
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumdraht, 0.64 mm (0.025 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380639
3 m
Click to view available options
Menge:
15 m
3 m
Artikelnummer. 11380639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000060.G4
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium wire
Namenshinweis 0.64mm (0.025 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 3 m
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈2.8g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE31X074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000060.G4,000060.G7
ChargennummerF27X007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000060.G4,000060.G7
ChargennummerK15L13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000060.G4,000060.G7
ChargennummerC13Y023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000060.G4,000060.G7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium wire
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Cadmiumdraht, 0.64 mm (0.025 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >