Learn More
Cadmiumdraht, 0.3 mm (0.013 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium wire |
Namenshinweis | 0.3mm (0.013 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 2 m |
Reinheit (%) | 99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Gewicht | ≈0.61g/m |
Form | Draht |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadmiumdraht, 0.3 mm (0.013 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur