Learn More
Cadmium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cd in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
27.80 CHF - 98.30 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium standard solution
Konzentration 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Namenshinweis 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10501071
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
100 mL Kunststoffflasche
27.80 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10782811
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
195875000
500 mL Kunststoffflasche
98.30 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 01-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Cadmium standard solution
1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
Kunststoffflasche
MFCD00149626
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
cadmium(2+) bis(nitric acid)
56924536
308.48
1.0120g/mL
Löslichkeit in Wasser: löslich.
997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
CdH2N2O6
15, 1627
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
238.44
CHEBI:86156
AAS
1.012
Lösung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May be corrosive to metals.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
May cause cancer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
Use personal protective equipment as required.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
Produktidentifikator
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.