Learn More
Cadmium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cd in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 195875000
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Cadmium standard solution | |
1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
CdH2N2O6 | |
15, 1627 | |
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O | |
238.44 | |
CHEBI:86156 | |
AAS | |
1.012 | |
Lösung |
997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
500 mL | |
MFCD00149626 | |
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium(2+) bis(nitric acid) | |
56924536 | |
308.48 | |
1.0120g/mL | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Cadmium atomic absorption standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only