Learn More
Cadmiumlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12973374
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Cadmiumlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973374
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 12973374
Marke: Fisher Chemical S 010 100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HNO3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1090082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberS 010 100
Chargennummer1086803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberS 010 100
Chargennummer1065838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberS 010 100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Cadmium (Cd) 1000mg/l in HNO3 2%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadmiumlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >