Learn More
Kadmiumkugel, tropfenförmig, -5+20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371168
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kadmiumkugel, tropfenförmig, -5+20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371168
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11371168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium shot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.95%
Netzgröße −5+20 Mesh
Form Shot, tropfenförmig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR23K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010122.A1,010122.30,010122.18
ChargennummerT27E035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number010122.A1,010122.30,010122.18
ChargennummerP21I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18
ChargennummerL21Y048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18
ChargennummerY27D006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Kadmiumkugel, tropfenförmig, -5+20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >