Learn More
Kadmium-Kugel, 5 cm (2 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15481547
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kadmium-Kugel, 5 cm (2 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481547
Je 1, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15481547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039731.KT
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium shot
Namenshinweis 5cm (2 in.) dia.
CAS 7440-43-9
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cd
MDL-Nummer MFCD00010914
Menge Je 1
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
IUPAC-Name Cadmium
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Reinheit (%) 99.9%
Gewicht ≈600g/shot
Form ≈600 g/Aufnahme
Name des Produkts
Kadmium-Kugel, 5 cm (2 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >