Learn More
Kadmium-Shot, tropfenförmig, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
142.00 CHF - 1551.38 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Summenformel | Cd |
Molekulargewicht (g/mol) | 112.41 |
MDL-Nummer | MFCD00010914 |
InChI-Schlüssel | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
PubChem CID | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
IUPAC-Name | Cadmium |
SMILES | [Cd] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035483.18 |
50 g |
142.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035483.30 |
250 g |
542.04 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11333647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035483.A1 |
1 kg |
1551.38 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
Cadmium |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Spezifikation
Cadmium shot | |
7440-43-9 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
Shot, tropfenförmig |
3mm (0.1 in.) | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
Cadmium | |
23973 | |
99.999% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Cadmium shot
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.