Learn More
Cadmiumpulver, -200 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Cadmium powder |
Farbe | Weiß |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3179 |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | Cadmium |
Reinheit (%) | 99.99% |
Netzgröße | −200 Mesh |
Form | Fest |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cadmiumpulver, -200 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction