Learn More
Cadmiumoxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
140.00 CHF - 1725.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1306-19-0 |
---|---|
Summenformel | CdO |
Molekulargewicht (g/mol) | 128.41 |
MDL-Nummer | MFCD00010921 |
InChI-Schlüssel | CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715 |
PubChem CID | 14782 |
IUPAC-Name | Cadmiumoxid |
SMILES | [O--].[Cd++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11380889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010664.14 |
25 g |
140.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11370889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010664.22 |
100 g |
436.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11360889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010664.36 |
500 g |
1725.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cadmium oxide is used in ceramic glazes, cadmium electroplating baths, pigments, phosphors, electrodes for storage batteries, cadmium salts, and heterogeneous catalysis for dehydrogenation. It is a basic conducting material used to prepare transparent conducting films, which finds use in phototransistors, liquid crystal displays, photodiodes, photovoltaic cells, and antireflection coatings. Electrodeposited cadmium oxide films have excellent electrocatalytic activity towards many organic compounds, ozone and oxygen evolution. CdO is selective in phenol photodegradation. Glassy carbon electrode coated with cadmium oxide film has been used to develop a sensitive and rapid assay method for penicillamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1306-19-0 | |
128.41 | |
CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N | |
14782 | |
[O--].[Cd++] |
CdO | |
MFCD00010921 | |
cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715 | |
Cadmiumoxid |
Spezifikation
Cadmium oxide | |
1306-19-0 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00010921 | |
Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water. | |
[O--].[Cd++] | |
128.41 | |
128.4 |
1430°C | |
Pulver | |
CdO | |
cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715 | |
CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N | |
Cadmiumoxid | |
14782 | |
8.15 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H335-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-146-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV1925000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Cadmium oxide, Puratronic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cadmium oxide