Spezifikation
Siedepunkt | 1385.0°C |
Chemischer Name oder Material | Cadmium oxide |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | CdO |
Merck Index | 15,1628 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies |
Formelmasse | 128.41 |
Reinheit (%) | 99% |
Güte | Rein |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium oxide, brown
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cadmiumoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur