Learn More
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat, weiß, kristallin, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351579
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat, weiß, kristallin, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351579
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11351579
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012228.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-68-1
Summenformel CdH2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 238.44
MDL-Nummer MFCD00149626
InChI-Schlüssel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC-Name Cadmium(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132°C
Chemischer Name oder Material Cadmium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 59°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min.
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
Formelmasse 308.47 (236.41 Anhydrous)
Geruch Schwach
Dichte 2.45
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR27L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number012228.22,012228.36
ChargennummerX05G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number012228.22,012228.36
ChargennummerQ07I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number012228.22,012228.36
ChargennummerZ07H018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012228.22,012228.36
ChargennummerS04B020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012228.22,012228.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cadmium nitrate tetrahydrate
Name des Produkts
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat, weiß, kristallin, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >