Learn More
Cadmiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361149
Cadmiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361149
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11361149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011367.GH
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium foil
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Ion
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈10.8g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Cadmiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >