Learn More
Cadmiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305839
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305839
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11305839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011368.FI
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Ion
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈21.6g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number011368.GH,011368.FI
ChargennummerC24N13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011368.GH,011368.FI
ChargennummerG30T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011368.GH,011368.FI
ChargennummerW15417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011368.GH,011368.FI
ChargennummerH30Z040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011368.GH,011368.FI
Name des Produkts
Cadmiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >