Learn More
Cadmiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325839
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
IUPAC-Name Cadmium
Reinheit (%) 99.9975%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈5.4g/50x50mm
Form Folie
Name des Produkts
Cadmiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >