Learn More
Cadmiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Cadmium foil |
Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) thick |
CAS | 7440-43-9 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Cd |
MDL-Nummer | MFCD00010914 |
Menge | 50 x 50 mm |
Synonym | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
InChI-Schlüssel | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Cd] |
Mostrar más |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cadmiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido