Learn More
Cadmiumchlorid-Hemipentahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
28.54 CHF - 130.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-78-5 |
---|---|
Summenformel | 2·5 H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.34 |
MDL-Nummer | MFCD00799071 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10308530
|
Thermo Scientific Acros
197020250 |
25 g | Glasflasche |
28.54 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10318530
|
Thermo Scientific Acros
197022500 |
250 g | Glasflasche |
130.65 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7790-78-5 | |
2·5 H2O | |
228.34 | |
MFCD00799071 |
Spezifikation
Cadmium chloride hemipentahydrate | |
p.a. | |
Weiß | |
79.5 to 81% (CdCl2) (Complexometry) | |
CdCl2·5/2H2O | |
15, 1622 | |
228.34 | |
≥99% |
34.0°C | |
7790-78-5 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen | |
2·5 H2O | |
MFCD00799071 | |
Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol | |
228.34 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann Krebs erzeugen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV0178000
- Cadmium chloride hemipentahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cadmium chloride hemipentahydrate