Learn More
Cadmiumchlorid, wasserfrei, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338068
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumchlorid, wasserfrei, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338068
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11338068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036629.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Herstellung von Cadmiumsulfid, als analytisches Laborreagenz, Fotografie, Herstellung von Spezialspiegeln, Eis-Nukleationsmittel, Schmiermittel, zur Absorption von H2S in der Sulfidanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00010916
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-Name Dichlorcadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Siedepunkt 960°C
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride
Schmelzpunkt 568°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether.
Formelmasse 183.32
Reinheit (%) ≤99.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.047 g/mL
Name des Produkts
Cadmiumchlorid, wasserfrei, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >