Learn More
Cadmiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
55.38 CHF - 156.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10108-64-2 |
---|---|
Summenformel | CdCl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.31 |
MDL-Nummer | MFCD00010916 |
InChI-Schlüssel | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride |
PubChem CID | 24947 |
ChEBI | CHEBI:35456 |
IUPAC-Name | Dichlorcadmium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10145840
|
Thermo Scientific Acros
296330050 |
5 g | Glasflasche |
55.38 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10155840
|
Thermo Scientific Acros
296330250 |
25 g | Glasflasche |
156.78 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
10108-64-2 | |
183.31 | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
24947 | |
Dichlorcadmium |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
CHEBI:35456 | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Spezifikation
960.0°C | |
568.0°C | |
10108-64-2 | |
Pulver | |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
15, 1622 | |
Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] | |
183.31 | |
CHEBI:35456 | |
99.99% |
Cadmium chloride | |
99.99% | |
Weiß | |
99.99% | |
CdCl2 | |
04,485 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorcadmium | |
24947 | |
183.31 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann genetische Defekte verursachen.
Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann Krebs verursachen.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Giftig bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV0175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cadmium chloride, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cadmium chloride