Learn More
Cadmiumcarbonat, weißes Pulver, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
65.95 CHF - 246.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 513-78-0 |
---|---|
Summenformel | CCdO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.42 |
MDL-Nummer | MFCD00010918 |
InChI-Schlüssel | GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly |
PubChem CID | 10564 |
IUPAC-Name | Cadmium(2+)carbonat |
SMILES | [Cd++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11360879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010660.09 |
10 g |
65.95 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11350879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010660.18 |
50 g |
246.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits and for production of cadmium salt. Used as reagents. It is used for intermediates of manufacturing polyester, glass pigment flux, organic catalysts, plastic plasticizer, stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
513-78-0 | |
172.42 | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
10564 | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O |
CCdO3 | |
MFCD00010918 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
Cadmium(2+)carbonat |
Spezifikation
Cadmium carbonate | |
513-78-0 | |
Pulver | |
CCdO3 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
Cadmium(2+)carbonat | |
10564 | |
Geruchsneutral |
500°C (decomposition) | |
Weiß | |
99.998% (Metals basis) | |
MFCD00010918 | |
Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water. | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O | |
172.42 | |
172.42 | |
4.26 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H302-H312-H332
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H330-H340-H350-H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-168-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen