Learn More
Cadmiumcarbonat, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371579
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumcarbonat, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11371579
250 g, 250 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11371579
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012229.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-78-0
Summenformel CCdO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.42
MDL-Nummer MFCD00010918
InChI-Schlüssel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC-Name Cadmium(2+)carbonat
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cadmium carbonate
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich >99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water. Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts.
Formelmasse 172.42
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 4.26 g/cm3
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cadmiumcarbonat, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >