Learn More
Cadmiumcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11472478
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472478
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11472478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15812.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-78-0
Summenformel CCdO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.42
MDL-Nummer MFCD00010918
InChI-Schlüssel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium carbonate
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1616
IUPAC-Name Cadmium(2+)carbonat
Formelmasse 172.42
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.26
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10244254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2022 ArtikelnummerA15812.0B,A15812.30,A15812.18
Chargennummer10225597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15812.0B,A15812.30,A15812.18
ChargennummerJ29S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15812.0B,A15812.30,A15812.18
ChargennummerI2623C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15812.0B,A15812.30,A15812.18
ChargennummerA13R031A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15812.0B,A15812.30,A15812.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cadmium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadmiumcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >