Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium acetate dihydrate |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | (CH3CO2)2Cd·2H2O |
Merck Index | 10,1584 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Formelmasse | 266.52 |
Reinheit (%) | 98% |
Güte | Rein |
Verlust bei Trocknung | 12.5% to 14.5% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0472101 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 212310050,212312500,212310010 |
A0464278 | Analysenzertifikat | 16/07/2024 | 212310050,212312500,212310010 |
A0459429 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | 212310050,212312500,212310010 |
A0430792 | Analysenzertifikat | 30/11/2023 | 212310050,212312500,212310010 |
A0438183 | Analysenzertifikat | 16/08/2023 | 212310050,212312500,212310010 |
Sicherheit und Handhabung
- Cadmium acetate dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.