Learn More
Cadmiumacetat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11468093
Cadmiumacetat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11468093
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 11468093
Marke: Fisher Chemical C/0200/53
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 5743-04-4
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C4H10CdO6
MDL-Nummer 150020
InChI-Schlüssel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Molekulargewicht (g/mol) 266.53
Formelmasse 266.52g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium acetate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadmiumacetat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical >