Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gerade
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
790.00 CHF - 1055.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gerade Nadel für Tierfütterung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel Gauge Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel Gauge Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11747614
Unterlagen ansehen
Cadence Science™
7922
0,088 Zoll 18 g 1 in.
790.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17851964
Unterlagen ansehen
Cadence Science™
7921
0,088 Zoll 20G 1 in.
1055.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11737614
Unterlagen ansehen
Cadence Science™
7904
0,088 Zoll 18 g 1,5 in.
790.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15350053
Unterlagen ansehen
Cadence Science™
7905
0,088 Zoll 18 g 2 Zoll
790.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Intubation von Labortieren
  • Gerade, gebogene Schlauchform
  • Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
  • Gerade
  • Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
  • Für Tiere mit einem Gewicht von 0.7 Unzen bis 1 Pfund, 5 Unzen (20 bis 600 g)
Spezifikation
Spezifikation
Gerade Nadel für Tierfütterung
Edelstahl
Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren
Autoklavierbar
Nein