Learn More
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor
316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch
Marke: Cadence Science™ 9874
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ansatz aus 316 Edelstahl mit 316 Edelstahlrohr
- Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
- Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
- Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen
Spezifikation
Stainless Steel, Ansatz aus Edelstahl | |
2 in. | |
90° stumpf | |
Luer, weiblich |
18 G | |
Pipettiernadel | |
Manuelle und automatische volumetrische Spender, Verdünner, Pipettierer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor > Ansatz aus Edelstahl 316; 18 Gauge; 2 in Länge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur