missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor
316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch
Marke: Cadence Science™ 7941
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ansatz aus 316 Edelstahl mit 316 Edelstahlrohr
- Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
- Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
- Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen
Spezifikation
Ansatz, vernickelt, Edelstahl | |
Für manuelle und automatische volumetrische Dispenser, Dilutoren und Pipetten sowie für den Einsatz in Laboren | |
Pipettiernadel | |
90° stumpf |
14 ga | |
4 in. | |
12 Nadeln | |
Luer-Anschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor > Ansatz in vernickelter Ausführung; 14 Gauge; 4 in Länge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur