Learn More
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489972
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489972
10g
Click to view available options
Menge:
2,5g
10g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11489972
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12075.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
A useful arsenic acid for proteomics research. It a good substitute for phosphate in applications to avoid phosphates. Cacodylic Acid is useful for some DNA applications and is also popular in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine nützliche Arsensäure für die Proteomikforschung. Es ist ein guter Ersatz für Phosphat in Anwendungen, in denen Phosphate vermieden werden sollen. Kakodylsäure ist für einige DNA-Anwendungen nützlich und auch in der Mikroskopie beliebt.
Löslichkeit
In Wasser (50 mg/ml), Wasser (2000 bei 25 °C), Alkoholen und Essigsäure löslich. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Feuchtigkeit, Luft und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-60-5
Summenformel C2H7AsO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.00
MDL-Nummer MFCD00002095
InChI-Schlüssel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-Name Dimethylarsensäure
SMILES C[As](C)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid
Schmelzpunkt 200 °C
UN-Nummer UN1572
Beilstein 1736965
Merck Index 14,1604
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Formelmasse 138
Reinheit (%) 98%
Menge 10g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2022 Catalog NumberA12075.09,A12075.88
ChargennummerS06C049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12075.09,A12075.88
Chargennummer10192168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12075.09,A12075.88
ChargennummerM21G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12075.09,A12075.88
Chargennummer10195698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12075.09,A12075.88
Name des Produkts
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals >