Learn More
Cabozantinib (S)-Malat, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 468900010
770.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 g |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
1140909-48-3 | |
635.60 | |
HFCFMRYTXDINDK-UHFFFAOYNA-N | |
OC(CC(O)=O)C(O)=O.COC1=C(OC)C=C2C(OC3=CC=C(NC(=O)C4(CC4)C(=O)NC4=CC=C(F)C=C4)C=C3)=CC=NC2=C1 |
C32H30FN3O10 | |
MFCD20923480 | |
2-Hydroxybutandisäure; N'1-{4-[(6,7-Dimethoxychinolin-4-yl)oxy]phenyl}-N1-(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid |
Spezifikation
Cabozantinib (S)-malate | |
1140909-48-3 | |
Kristallpulver | |
MFCD20923480 | |
166°C to 172°C | |
OC(CC(O)=O)C(O)=O.COC1=C(OC)C=C2C(OC3=CC=C(NC(=O)C4(CC4)C(=O)NC4=CC=C(F)C=C4)C=C3)=CC=NC2=C1 | |
635.60 |
Glasflasche | |
Available | |
C32H30FN3O10 | |
Weiß bis hellbeige | |
HFCFMRYTXDINDK-UHFFFAOYNA-N | |
2-Hydroxybutandisäure; N'1-{4-[(6,7-Dimethoxychinolin-4-yl)oxy]phenyl}-N1-(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid | |
1 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cabozantinib (S)-Malat, Thermo Scientific™ > Menge: 1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur