Learn More
Brady™ CABLE ATTACH 2.44 METRE Kabel
Mithilfe des Kabelanschlusses können Sie Absperrventile sperren. Der Kabelanschluss besteht aus rostfreiem, beschichtetem Metallkabel
Marke: Brady™ 051395
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabelverriegelung
- Mithilfe des Kabelanschlusses können Sie Absperrventile sperren
- Der Kabelanschluss besteht aus rostfreiem, beschichtetem Metallkabel
Spezifikation
Kabelbefestigung | |
Stahl | |
0.187 in. | |
8 ft. | |
Je 1 |
Rot | |
Cable Attachment with 2.44 m Sheathed Cable (3.25 mm dia.) | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
2,44 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ CABLE ATTACH 2.44 METRE Kabel > Abmessungen (Durchmesser x L):3,25mm x 2,44m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur