Learn More
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konform mit DIN EN16121/16122 |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 520 mm |
Innentiefe (metrisch) | 493 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Chemikalienschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15964716
|
asecos™
3049404030498 |
2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Grau, Warngelb | Mittel |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15984716
|
asecos™
3049404030500 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb | Mittel |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15954726
|
asecos™
3049404030507 |
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Anthrazitgrau, Warngelb | Mittel |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15964726
|
asecos™
3049404130498 |
2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau | Mittel |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15984726
|
asecos™
3049404130500 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau | Mittel |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15954736
|
asecos™
3049404130507 |
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau | Mittel |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15914926
|
asecos™
3049704030508 |
3 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Grau, Gelb | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15934926
|
asecos™
3049704030510 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau, Gelb | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15994926
|
asecos™
3049704030516 |
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Anthrazitgrau, Warngelb | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15914936
|
asecos™
3049704030518 |
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau, Gelb | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15362898
|
asecos™
3049704130508 |
3 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Grau | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15934936
|
asecos™
3049704130510 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15549090
|
asecos™
3049704130518 |
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau | Groß |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
- Zertifikate: konform mit EN 16121/16122
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
493 mm | |
Chemikalienschrank | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
pulverbeschichtet struktur | |
996 mm |
520 mm | |
Stahl | |
Gefaltet | |
2 | |
1055 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank