Learn More
asecos™ CS-CLASSIC Chemikalienschrank, Scharniere rechts
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3055804130572
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15955296
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
520 mm
493 x 486 x 990 mm
Flügel, Scharniere rechts
1105 mm
CS.110.054.R
3
pulverbeschichtet struktur
545 mm
Anthrazitgrau, Hellgrau
Chemikalienschrank
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
493 mm
520 x 545 x 1105 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
990 mm
1
Ausziehbar
72,00 kg
486 mm
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-CLASSIC Chemikalienschrank, Scharniere rechts > Höhe: 1105,00 mm; 3 Auszugswannen (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP); grau