Learn More
asecos™ CS-CLASSIC Chemikalienschrank, Scharniere rechts
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3056204130581
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Specifications
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 486 x 1835 mm | |
Flügel, Scharniere rechts | |
1950 mm | |
CS.195.054.R | |
6 | |
pulverbeschichtet struktur | |
545 mm | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
Chemikalienschrank |
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | |
493 mm | |
520 x 545 x 1950 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
1835 mm | |
1 | |
Ausziehbar | |
124,00 kg | |
486 mm | |
Stahl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
asecos™ CS-CLASSIC Chemikalienschrank, Scharniere rechts > Höhe: 1.950,00 mm; 6 Auszugswannen (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP); grau
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction