Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3056004030572
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 486 x 990 mm | |
Festes Fenster, Scharniere rechts | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFWR | |
3 | |
pulverbeschichtet struktur | |
545 mm | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
Chemikalienschrank |
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | |
493 mm | |
520 x 545 x 1105 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
990 mm | |
1 | |
Ausziehbar | |
73,50 kg | |
486 mm | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür > Höhe: 1105,00 mm; 3 Auszugswannen (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP); Scharniere rechts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur