Learn More
asecos™ CS-Classic-G Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3053204030548
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15526885
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
520 mm
493 x 751 x 1835 mm
Flügel
1950 mm
CS.195.081
4
pulverbeschichtet struktur
810 mm
Grau, Gelb
Chemikalienschrank
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
493 mm
520 x 810 x 1950 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
1835 mm
2
Ausziehbar
123,00 kg
751 mm
Stahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-Classic-G Chemikalienschrank > Breite: 810 mm; Inhalt: 4 Auszugswanne (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP), Farbe: Grau, gelb