Learn More
uvex C300 Wet Cut Schutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die weiche, griffige Beschichtung sorgt für mechanische Abriebfestigkeit bei nassen Anwendungen
- Die Bamboo TwinFlex™ Technologie bietet eine hohe Schnittfestigkeit
- Sehr flexibel mit guter Tastempfindlichkeit
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Spezifikation
Spezifikation
Beschichteter Bereich | Handfläche und Fingerspitzen |
Coating Material | HPE |
Farbe | Grün, Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | HPPE, Polyamid, Bambusviskose |
Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 4X42C. |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex C300 Wet Cut Schutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur