Learn More
c-Myc Antibody (2270A), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB36961J
Artikelnummer. 18640140
  • 752.00 CHF / 0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
c-Myc Monoclonal antibody specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
c-Myc Antibody (2270A), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646