Learn More
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Standard-Gewebekulturapparat
Marke:  Wheaton™ WRBMR5010-C
Artikelnummer. 13433886
  • 9450.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min
230 V
35 W
50/60 Hz
34 cm
35 kg
Für Systemnavigation für Screening-Typen
Je 1
230 V, 50/60 Hz, 35 W
40 °C
UL-, CSA-, RoHS- und CE-Normen
63 cm
76 cm
C-Modell
80 % bis 31 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Standard-Gewebekulturapparat > Anzahl an Positionen: 5