Learn More
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Gewebekulturapparat mit Temperaturüberwachung und Notfallbatterie
Marke: Wheaton™ WRBPF8111-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Für adhärente Zellkultur | |
Je 1 |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°bis 40 °C | |
CE, CSA, UL | |
C-Modell | |
80 % bis 31 °C | |
15,2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Gewebekulturapparat mit Temperaturüberwachung und Notfallbatterie > Anzahl an Positionen: 88
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur