Learn More
c-Met Monoclonal Antibody (85503), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523760
Artikelnummer. 15533452
  • 638.00 CHF / 500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
In sandwich ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) EGFR or rhIGF-1 R is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
c-Met Monoclonal antibody specifically detects c-Met in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
c-Met Monoclonal Antibody (85503), Invitrogen™ > 500 μg; Unconjugated