Learn More
Invitrogen™ c-Met Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
430.00 CHF - 1086.00 CHF
Spezifikation
Antigen | c-Met Biosimilar |
---|---|
Konzentration | 1 mg/mL |
Inhalt und Lagerung | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30282726
|
Invitrogen™
MA559453 |
100 μg |
430.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30284246
|
Invitrogen™
MA559454 |
1 mg |
1086.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Korea RIBB patent anti-cMet.
MET (cMET) is a receptor-like tyrosine kinase whose dysregulation has been linked to many types of human malignancies. After activation of the ligand, MET interacts with the PI3-kinase subunit PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2, and STAT3. There interactions lead to the activation of signaling cascades including RAS-ERK, PI3, kinase-AKT, and PLCgamma-PKC. MET plays a role in embryonic development including gastrulation, development of muscles and neurons, angiogenesis, and kidney formation. It also plays a role in adults including wound healing, organ regeneration, and tissue remodeling. MET has been linked to cancers including gastric, renal, and breast; therefore, making it a target for cancer therapeutics and diagnostic testing.Spezifikation
c-Met Biosimilar | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Recombinant Monoclonal | |
Lyophilized | |
IgG1 | |
Human | |
Primary | |
Protein A |
1 mg/mL | |
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
Unconjugated | |
Artificial Control | |
RUO | |
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
Antibody |