Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke- und biopharmazeutische Anwendungen. C-Flex Schläuche werden in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt.
39.30 CHF - 170.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11717529
|
Masterflex™
06424-66 |
6.4 mm | 3 mm | 9 psi |
60.05 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11783149
|
Masterflex™
06424-69 |
11.1 mm | 4.8 mm | 22 psi |
159.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11797509
|
Masterflex™
06424-60 |
2.4 mm | 4.8 mm | 31 psi |
39.30 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11757529
|
Masterflex™
06424-75 |
11.1 mm | 7.9 mm | 10 psi |
91.65 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11767529
|
Masterflex™
06424-76 |
12.7 mm | 7.9 mm | 16 psi |
116.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11777529
|
Masterflex™
06424-12 |
12.7 mm | 9.6 mm | 10 psi |
97.20 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787529
|
Masterflex™
06424-79 |
15.9 mm | 9.6 mm | 14 psi |
168.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787509
|
Masterflex™
06424-59 |
2.1 mm | 0.51 mm | 2 bar |
50.55 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11727529
|
Masterflex™
06424-71 |
9.6 mm | 6.4 mm | 12 psi |
113.00 CHF
7.50 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11707519
|
Masterflex™
06424-62 |
3.2 mm | 1.6 mm | 1 bar |
53.15 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11797519
|
Masterflex™
06424-67 |
6.4 mm | 3 mm | 21 psi |
53.30 CHF
7.50 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11747529
|
Masterflex™
06424-74 |
12,7 mm | 6,4 mm | 17 psi |
170.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
- Silikonschläuche
- Steril
Spezifikation
Autoklavierbar | |
-45 °C | |
Weiß |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche