Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
Marke:  Masterflex™ 06424-35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11740989
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stellen Sie mit diesem Schlauch eine optimale Leistung der Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche kombinieren die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.Ideal für Anwendungen mit Druck, Saugleistung und viskosen Flüssigkeiten.
C-Flex™-Schläuche zeichnen sich durch außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus. Schläuche für allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.
  • Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
  • Los-zu-Los-Konsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Bietet längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelbar, schweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Erfüllt USP-Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Wirtschaftlich
  • Undurchsichtiges Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silikon
F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
35
3/8 in.
Niedrig
35 psi
135 °C
7.9 mm
7.6 m
-40 °C
3.8 bis 2300 ml/min
8.8 m
Lichtundurchlässig, weiß
660 mm
Pumpenschlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig > Länge:7,62 m; Schlauchgröße:35