Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dA Phosphoramidite, serum vial bottle
Bz-dA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyadenosine (dA) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
8.97 CHF - 17.90 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte
Produkttyp Bz-dA CEP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Nukleosidtyp Desoxyadenosin (dA)
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30054443
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
27-2030-12
1 g
8.97 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17917152
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
27-2030-07
2 g
17.90 CHF
2 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bz-dA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyadenosine (dA) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The TheraPure trademark denotes a highest level of phosphoramidite purity, developed with the highest stringency of of high definiteion analytics and tightly controlled impurity profiles. Ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 60 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C47H52N7O7P
Base: dA
Base Protection: Bz
Formula weight: 857.95 g/mol
CAS number: 98796-53-3
HPLC Purity: ≥99%; M-11 Impurity ≤0.01%; Single critical impurity ≤0.3%; Presence of dC, dG, or T impurity ≤0.03%
31P NMR Purity: ≥99%; Sum of non-primary peaks at 140-152 ppm: ≤0.3%; No peak(s) above 170 ppm; HMT impurity (∼146ppm): ≤0.10%
Spezifikation
Spezifikation
AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Raumtemperatur
Phosphoramidit
DNA
Pulver
Bz-dA CEP
Desoxyadenosin (dA)
99%
TheraPure™
TheraPure™
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dA Phosphoramidite, serum vial bottle