Learn More
Thermo Scientific™ Bz-dA Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle
Bz-dA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyadenosine (dA) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1730-11
Artikelnummer. 17997162
  • 17.40 CHF / 2 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bz-dA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyadenosine (dA) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The 'Standard Grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30 mL Amber bottle with a 20-400 Finish neck style, which is compatible with most Expedite Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C47H52N7O7P
Base: dA
Base Protection: Bz
Formula weight: 857.95 g/mol
CAS number: 98796-53-3
HPLC Purity: ≥98.0%
31P NMR Purity: ≥98.0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Expedite Synthesizers
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Raumtemperatur
2 g
Standard
Pulver
Bz-dA CEP
Desoxyadenosin (dA)
98%
Phosphoramidit
DNA
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerWL3852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1730-11
ChargennummerXE2492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1730-11
ChargennummerYL0662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1730-11
ChargennummerZE2652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number27-1730-11
ChargennummerZD1992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1730-11
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bz-dA Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle > 2 g