Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC Flüssigkeit-Absaugsysteme für Zellkulturen
BVC Flüssigkeitssaugsysteme erfüllen die Anforderungen eines modernen Biologielabors
945.00 CHF - 2560.00 CHF
Spezifikation
Lagerungstemperatur (metrisch) | -10 bis 60 °C |
---|---|
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 104 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 40 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
Produktcode | Marke | Gesamthöhe (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Modell | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamthöhe (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Modell | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12683315
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20727200 |
50 cm | 40.8 cm | BVC Control |
1945.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12653315
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20727000 |
49 cm | 25 cm | BVC Basic |
945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12663315
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20727300 |
43 cm | 40.8 cm | BVC-Regler G | CEE |
2050.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12603325
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20727500 |
43 cm | 40.8 cm | BVC Professional G | CEE |
2490.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12693315
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20727400 |
50 cm | 40.8 cm | BVC Professional | CEE |
2560.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12673315
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20727100 |
43 cm | 23 cm | BVC Basic G |
1050.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Basic-, Control- und Professional-Modelle für Ihre Anforderungen bezüglich der Flüssigkeitsansaugung.
- 2 oder 4 l-Behälter für die sichere Aufnahme und Entsorgung Ihrer biologischen Abfälle
- Autoklavierbarer hydrophober 0,2 μm-Biofilter schützt die Pumpe oder andere Vakuumquellen vor biologisch gefährlichen Aerosolen
- VacuuHandControl (VHC) hält sämtliche Flüssigkeiten in den Ansaugschläuchen und sorgt so für ultimativen Komfort beim Auffangen und Reinigen
- Die G-Modelle verfügen über einen 2 l-Glassammelbehälter mit Kratz- und Fragmentschutzbeschichtung und echter Beständigkeit gegenüber Bleichmitteln
- Die Standardversionen umfassen eine strapazierfähige 4 l-Polypropylen-Vakuumflasche für erhöhte Kapazität
- Die Control- und Professional-Modelle verfügen über leistungsstarke VACUUBRAND™ Vakuumpumpen im Chemie-Design mit außergewöhnlich langer Lebensdauer und ausreichend Leistungsfähigkeit für zwei Anwender
- Das optimierte Design erfordert eine geringe Stellfläche und umfasst Flaschen, Steuerungen und Pumpen (Control- und Professional-Modelle)
- Schnellanschlüsse werden mit der Standardversion von Professional (nicht G) geliefert, können aber zu den anderen fünf Modellen hinzugefügt werden
BVC Basic
- Die Ausführung ohne Stromversorgung eignet sich für den Einsatz mit einem VACUU LAN Vakuumnetzwerk, einem zentralen Vakuumsystem oder einer gemeinsamen Pumpe
- Bietet innerhalb der Flasche ein geeignetes Vakuumniveau für die Ansaugung und schaltet die Verbindung zur Leitung ab, wenn das entsprechende Vakuumniveau erreicht wird
- Im Lieferumfang enthalten sind ein stabiler und leicht zu reinigender, pulverbeschichteter Metallständer, ein 0,2 μm-Aerosolfilter und VacuuHandControl
- Erhältlich in Ausführungen aus strapazierfähigem Polypropylen oder bleichmittelbeständigem Glas
BVC Control
- BVC Control verfügt über eine leistungsstarke, flüsterleise VACUUBRAND Vakuumpumpe im Chemie-Design, die eine zentrale Vakuumversorgung überflüssig macht
- Potenzielle biologische Gefahrenstoffe können in einem lokalen Bereich aufgefangen werden
- Die Pumpe wird bei Verwendung von VacuuHandControl je nach Bedarf automatisch ein- und ausgeschaltet, wodurch der Geräuschpegel weiter reduziert wird
- Ein einfach zu reinigendes Touchpanel zeigt und passt den Umschaltpunkt des Vakuumniveaus an
- Erhältlich mit einer 4 l-Polypropylenflasche oder 2 l-Flasche aus bleichmittelbeständigem Glas
BVC Professional
- Mit einem externen Füllstandssensor, der ohne Kontakt mit dem Flascheninhalt arbeitet
- Ein spezielles Desinfektionsprogramm ermöglicht das Ansaugen von Desinfektionsmittel nach dem Ausschalten des Systems zur Dekontamination der VacuuHandControl
- Die 4 l-Polypropylenflasche wird standardmäßig mit Schnellverbindungsstücken geliefert
- Die bleichmittelbeständigen 2 l-Glasflaschen beinhalten Schlauchanschlusstüllen; Schnellverbindungsstücke sind optional erhältlich
Lieferbares Zubehör:
- Ersatzfilter 638266
- VHCpro Ersatzschläuche (pro Meter erhältlich, Mindestbestellung 3 m) 636156
- VHCpro Handregler (einer im Lieferumfang enthalten) 688061
- VHCpro Ständer 635680
- Pipettenspitzenabwerfer für VHCpro 635638
- 8-Kanal-Adapter mit Spitzenabwerfer für VHCpro 635679
- BVC-Shuttle (Rollwagen für leichteren Zugang zum BVC bei Verwendung unter einer biologischen Sicherheitswerkbank) 696880
- Schnellanschluss für zweiten Anwender (zwischen VHCpro und Flasche) 635807
- Standardanschluss für zweiten Anwender 699943
- Schnellanschluss (zwischen Flasche und Pumpe) 635808
- 4 l-PP-Ersatzflasche (mit Kappe) 635810
- 2 l-Glas-Ersatzflasche (mit Kappe) 635809
- Adapter für 2 l-Glasflasche 635839
Spezifikation
-10 bis 60 °C | |
104 °F | |
40 °C | |
10 °C |