Learn More
Butylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.41 CHF - 91.86 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-21-7 |
---|---|
Summenformel | C8H16O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 144.21 |
MDL-Nummer | MFCD00009450 |
InChI-Schlüssel | XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate |
PubChem CID | 7983 |
ChEBI | CHEBI:87429 |
IUPAC-Name | Butylbutanoat |
SMILES | CCCCOC(=O)CCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10421481
|
Thermo Scientific Acros
259590050 |
5 mL | Glasflasche |
21.41 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10760751
|
Thermo Scientific Acros
259591000 |
100 mL | Glasflasche |
25.23 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10697421
|
Thermo Scientific Acros
259590010 |
1 L | Glasflasche |
91.86 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-21-7 | |
144.21 | |
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | |
7983 | |
Butylbutanoat |
C8H16O2 | |
MFCD00009450 | |
butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate | |
CHEBI:87429 | |
CCCCOC(=O)CCC |
Spezifikation
Butyl butyrate | |
1mg KOH/g max. | |
-92.0°C | |
0.8675g/mL | |
49°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3 | |
MFCD00009450 | |
15, 1558 | |
butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate | |
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | |
Butylbutanoat | |
7983 | |
144.2 | |
Flüssigkeit |
98% | |
109-21-7 | |
Farblos bis hellgelb | |
164.0°C to 165.0°C | |
Echt | |
C8H16O2 | |
1.4050 to 1.4070 | |
02, 271 | |
0.8675 | |
Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCCOC(=O)CCC | |
144.21 | |
CHEBI:87429 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-656-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ES8120000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Butyl butyrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.